Merck
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
Szinonimák:
5-Methyl-2-furoyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
27-31 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
196.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)