Fontos dokumentumok
CGP1
Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Cellular glutathione peroxidase, c-GPx
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
sufficient for 100 tests
eltarthatósági idő
Kit is stable for 24 months when unopened.
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmasság
Elv
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- tert-Butyl hydroperoxide 1 mL
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.