Merck
666599
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-furaldehyde
97%
Szinonimák:
4-Bromofuran-2-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
54-58 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block for the synthesis of furanyl cyclobutenediones, potent G-protein coupled receptor antagonists.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)