Merck
795879
Sigma-Aldrich
1,2-Dihydroxybenzene-d4
96 atom % D, 95% (CP)
Szinonimák:
Catechol-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D4O2H2
Molekulatömeg:
114.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
96 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
OC1=C(O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCIMNLLNPGFGHC-RHQRLBAQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)