Merck
734489
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
150-155 °C
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)