Merck
603619
Sigma-Aldrich
Cyclopentanol-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC4H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
139-140 °C (lit.)
mp
-19 °C (lit.)
sűrűség
0.959 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O[13CH]1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCIXKGXIYUWCLL-HOSYLAQJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)