Merck
606154
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC7H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)