Merck
603392
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
30 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
izotóptisztaság
30 atom % 13C
molekulatömeg
44.30 by atom % calculation (30 atom % 13C)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)