Merck
601764
Sigma-Aldrich
Argon-36Ar
50 atom %
About This Item
Lineáris képlet:
36Ar
CAS-szám:
Molekulatömeg:
35.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142004
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
50 atom %
Teszt
≥99.5% (Total Argon)
Forma
gas
szennyeződések
<0.5% Total others
tömegeltolódás
M-4
SMILES string
[36Ar]
InChI
1S/Ar/i1-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKRFYHLGVUSROY-AHCXROLUSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)