Merck
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H15ClN2O2
Molekulatömeg:
266.72
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
Biokémiai/fiziológiai hatások
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes.
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)