Merck
588652
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-d6
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
DO-C6D4-CDO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Forma
solid
mp
117-119 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)