Merck
316911
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(CH3)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
118-120 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)