Merck
586145
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)