Merck
A19407
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenanthrene
technical grade, 90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Remainder 2-acetylphenanthrene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics