Merck
564109
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Szinonimák:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
macroporous
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
a címkézés mértéke
1.5-3.0 mmol/g loading
részecskeméret
70-90 mesh
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)