Merck
550809
Sigma-Aldrich
Phenylguanidine carbonate salt
≥99%
Szinonimák:
1-Phenylguanidine carbonate, N-Phenylguanidine carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHC(=NH)NH2·(H2CO3)x
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)=O.NC(=N)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3.CH2O3/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h1-5H,(H4,8,9,10);(H2,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDSYAIICRRZSJX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenylguanidine carbonate salt may be used in the preparation of the following bioactive compounds:
  • (E)-methyl 2-(2-((6-cyclopropyl-2-(phenylamino)pyrimidin-4-yloxy)methyl)phenyl)-3-methoxyacrylate
  • cyprodinil
  • 5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine
  • ethyl 1-methyl-8-(phenylamino)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate
  • 2-(phenylamino)-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrimidine derivatives
Reactant involved in synthesis of polo-like kinase 1 inhibitors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of bactericide Cyprodinil.
Qu J, et al.
Zhejiang Gongye Daxue Xuebao (Journal of Zhejiang University of Technology), 1, 7-7 (2012)
Synthesis and SAR of new pyrazolo [4, 3-h] quinazoline-3-carboxamide derivatives as potent and selective MPS1 kinase inhibitors.
Caldarelli M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(15), 4507-4511 (2011)
Synthesis of (E)-Methyl 2-(2-((6-cyclopropyl-2-(phenylamino) pyrimidin-4-yloxy) methyl) phenyl)-3-methoxyacrylate and Its Fungicidal Activity.
Li HC, et al.
Agrochemicals, 4, 6-6 (2009)
Solvent-Free Synthesis of 2-(Phenylamino)-4-(trifluoromethyl)-1, 6-dihydropyrimidine Derivatives Catalyzed by Sulfamic Acid.
Shen S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(5), 1033-1037 (2012)
An unusual Michael addition of 3, 3-dimethoxypropanenitrile to 2-aryl acrylates: a convenient route to 4-unsubstituted 5, 6-dihydropyrido [2, 3-d] pyrimidines.
Berzosa X, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(2), 487-490 (2009)