Merck
548644
Sigma-Aldrich
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride
90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10ClNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
mp
149-153 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APJYHXJGXDPGBA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride or 5H-dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride is a tricyclic heterocyclic compound that can be synthesized from 5H-dibenz[ b,f]azepine.
Alkalmazás
Dibenz [b,f]azepine-5-carbonyl chloride may be used in the preparation of trans-10,11-dibromo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride via bromination using bromine. It may also be used to prepare urea derivatives, which are potent P2X4 receptor (purinergic receptor) antagonists.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kinetic evidence for rate determination during the nucleophilic step of olefin bromination. The case of 5H-dibenz [b, f] azepine-5-carbonyl chloride.
Bellucci G and Chiappe C.
The Journal of Organic Chemistry, 58(25), 7120-7127 (1993)
Maoqun Tian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(3), 1077-1088 (2014-01-15)
Antagonists for the P2 receptor subtype P2X4, an ATP-activated cation channel receptor, have potential as novel drugs for the treatment of neuropathic pain and other inflammatory diseases. In the present study, a series of 47 carbamazepine derivatives including 32 novel