Merck
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13NSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)