Merck
524700
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
F3C6H2B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
290-295 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters and determination of Lewis acidity
  • Synthesis of benzopyranone derivatives as GABAA receptor modulators
  • Synthesis of multisubstituted olefins and conjugate dienes
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Preparation of fluorinated aromatic poly(ether-amide)s
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mikhail Y Vorona et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(8) (2020-04-26)
Anthracene-based semiconductors have attracted great interest due to their molecular planarity, ambient and thermal stability, tunable frontier molecular orbitals and strong intermolecular interactions that can lead to good device field-effect transistor performance. In this study, we report the synthesis of