Merck
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylaldehyde
97%
About This Item
Lineáris képlet:
lC6H3(OH)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Teszt
97%
mp
98-100 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
iodo
SMILES string
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-Iodosalicylaldehyde is a salicylaldehyde derivative.
Alkalmazás
5-Iodosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • 5-formylsalicylaldehyde
  • 5-ortho-carboranylsalicylaldehyde
  • new salen (N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine) ligands that are tethered to a p-acylthio(phenylacetylene)n linker
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)