Fontos dokumentumok
482951
Fullerene-C76
98%
Szinonimák:
Fullerene-C 76
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>350 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: soluble
környezetbarátabb alternatív kategória
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.