Merck
518719
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroaniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(F)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
65-68 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fluorinated isatins and some of their heterocyclic derivatives.
Yen VQ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1858-1861 (1958)
Gang Li et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 143-146 (2014-12-11)
An improved and efficient method for the preparation of torezolid based on Suzuki cross-coupling reaction as the key step was developed on a gram scale in five steps. The total yield was 44% and the optical purity of torezolid by