Merck
514667
Sigma-Aldrich
4′-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC6H4COCF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
72-76 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Platinum-catalyzed enantioselective hydrogenation of aryl-substituted trifluoroacetophenones.
von Arx M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3089-3094 (2001)