Merck
511439
Sigma-Aldrich
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH=CHCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.557 (lit.)
bp
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Általános leírás
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one is an α,β-unsaturated ketone. Its enthalpy of vaporization at boiling point (474.25K) is 41.416kjoule/mol.
Alkalmazás
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one may be used in the preparation of 1,3,5-triacetylbenzene.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
225.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Alaimo PJ, et al.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)