Fontos dokumentumok
510068
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
Szinonimák:
Nickel sponge
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
slurry
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
gyártó/kereskedő neve
W.R. Grace and Co. Raney® 3202
koncentráció
in H2O
SMILES string
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.