leírás
13C-depleted
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
optikai aktivitás
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
elérhetőség
available only in Japan
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[12CH3][12C@H](N)[12C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+0,2+0,3+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-BWIFZRRMSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)