Merck
738808
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
13CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
Molekulatömeg:
201.67
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
powder
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1+1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-KYCFRIEYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)