Fontos dokumentumok
490741
Sodium carbonate-12C
99.9 atom % 12C
About This Item
Javasolt termékek
leírás
13C-depleted
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
mp
851 °C (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][12C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+0;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-GLJCYROLSA-L
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)