Merck
488755
Sigma-Aldrich
Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
(15NH4)2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
mp
155 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)