Fontos dokumentumok
482250
4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl
97%
Szinonimák:
dNbpy
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
mp
61-63 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccnc(c1)-c2cc(CCCCCCCCC)ccn2
InChI
1S/C28H44N2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-24H,3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.