Merck
466700
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzoyl-D-galactal
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H22O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
458.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
SMILES string
O=C(OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H22O7/c28-25(19-10-4-1-5-11-19)32-18-23-24(34-27(30)21-14-8-3-9-15-21)22(16-17-31-23)33-26(29)20-12-6-2-7-13-20/h1-17,22-24H,18H2/t22-,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZFFEFRJEYIEGH-WXFUMESZSA-N
Alkalmazás
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)