Fontos dokumentumok
GF29925861
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
sheet, 5 x 5mm, 2mm thickness, rare earth magnet, parylene coating
Szinonimák:
ND013020
About This Item
UNSPSC kód:
11101712
NACRES:
NA.23
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 299-258-61
méret × vastagság
5x5 mm × 2 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)