Merck
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
63 °C/37 mmHg (lit.)
sűrűség
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
ketal
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Alkalmazás
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and evaluation of hydroxylated polyamine analogues as antiproliferatives
Bergeron RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 43(2), 224-235 (2000)