Fontos dokumentumok
Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
leírás
Quantity: ~770/lb.
H × külső átmérő × vastagság
8 mm × 8 mm × 1 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)