Merck
04487
Supelco
Bisphenol E
analytical standard
Szinonimák:
4,4′-Ethylidenebisphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane, Bisphenol E
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(C6H4OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bisphenol E may be used as a reference standard in the determination of bisphenol E in beverages using on-line solid-phase extraction with fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (on-line SPE fast LC-MS/MS).
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Analysis of bisphenols in soft drinks by on-line solid phase extraction fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(2), 227-233 (2011)