Merck
444375
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CONHCH(C6H5)CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-172 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
Alkalmazás
The presence of this chiral side chain has proven to be essential for the biological activity of taxol, one of the most promising anticancer agents being investigated. The challenging synthesis of taxol has stimulated interest in the attachment of the C-13 side chain to naturally derived taxanes like baccatin III.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ojima, I. et al.
Tetrahedron, 48, 6985-6985 (1992)
Kingston, D.G.I. et al.
Journal of Natural Products, 53, 1-1 (1990)
Mangatal, L. et al.
Tetrahedron, 45, 4177-4177 (1989)
E K Rowinsky et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 9(9), 1692-1703 (1991-09-01)
Untreated and minimally pretreated solid tumor patients received alternating sequences of taxol and cisplatin. Sequential dose escalation of each agent using taxol doses of 110 or 135 mg/m2 and cisplatin doses of 50 or 75 mg/m2 resulted in four dosage
Ojima, I. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 4149-4149 (1993)