Merck
407518
Sigma-Aldrich
Julolidine hydrobromide
97%
Szinonimák:
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine hydrobromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15N · HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES string
Br.C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N.BrH/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13;/h1,4-5H,2-3,6-9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Julolidines are effective auxofluors that are employed in laser dyes and biochemical stains. They are known to be one of the strongest electron-releasing groups due to electronic and steric factors.
Alkalmazás
Julolidine hydrobromide may be used in the synthesis of [4-(2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-9-ylazo)-phenyl]-methanol azodye.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, optical characterization and crystal and molecular X-ray structure of a phenylazojulolidine derivative.
Barbero N, et al.
Dyes and Pigments, 92(3), 1177-1183 (2012)
Synthesis of julolidine derivatives.
Kauffman JM, et al.
Organic preparations and procedures international, 33(6), 603-613 (2001)