Merck
465577
Sigma-Aldrich
Silicon 2,9,16,23-tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide
Dye content 80 %
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H50N8O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
799.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
678 nm
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(ccc78)C(C)(C)C)[Si]5(O)O)c9cc(ccc69)C(C)(C)C)c%10cc(ccc4%10)C(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C48H50N8O2Si/c1-45(2,3)25-13-17-29-33(21-25)39-49-37(29)51-43-36-24-28(48(10,11)12)16-20-32(36)42-54-40-34-22-26(46(4,5)6)14-18-30(34)38(50-40)52-44-35-23-27(47(7,8)9)15-19-31(35)41(53-39)55(44)59(57,58)56(42)43/h13-24,57-58H,1-12H3/b51-37-,51-43-,52-38-,52-44-,53-39-,53-41-,54-40-,54-42-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTJFELPKNFDSGI-ONAHWTHPSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)