Merck
405817
Sigma-Aldrich
Methyl 5,5-dimethoxyvalerate
96%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2CH(CH2)3CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
70-72 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
ester
ether
SMILES string
COC(CCCC(=O)OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-10-7(9)5-4-6-8(11-2)12-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOFAONQHOIRLCQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 5,5-dimethoxyvalerate (methyl 5,5-dimethoxypentanoate) is an ester. It can be prepared by reacting methyl 5-oxopentanoate with p-toluene sulfonic acid and trimethylorthoformate. It participates in the synthesis of 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero-3-phosphatidylcholine.
Alkalmazás
Methyl 5,5-dimethoxyvalerate may be employed in the synthesis of seven-membered carbocycles. It may be used in the synthesis of 5-(phenylamino)-4-(phenylimino)methyl)-4-pentenoic acid derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sanjay Srivastava et al.
The Journal of biological chemistry, 279(51), 53395-53406 (2004-10-07)
Oxidation of unsaturated phospholipids results in the generation of aldehyde side chains that remain esterified to the phospholipid backbone. Such "core" aldehydes elicit immune responses and promote inflammation. However, the biochemical mechanisms by which phospholipid aldehydes are metabolized or detoxified
Fangwei Shao et al.
Bioconjugate chemistry, 19(12), 2487-2491 (2008-12-05)
A facile synthetic route to prepare monofunctional carbocyanine dyes for biological application is developed. Three pentamethine carbocyanine dyes have been successfully modified with a variety of functional groups such as: carboxylic acids, azides, or alkynes. The new dyes are characterized
Formation of seven-membered carbocycles by the use of cyclopropyl silyl ethers as homoenols.
Oleg L Epstein et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(30), 4988-4991 (2006-07-05)