Fontos dokumentumok
401730
Methyl 10-chloro-10-oxodecanoate
97%
Szinonimák:
Methyl sebacoyl chloride
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
159-160 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO3/c1-15-11(14)9-7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUUUAAZQEMFVSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- methyl 10-[2-methoxy-4-(3-trifluoromethyl-3H-diazirin-3-yl)phenyl]-10-oxodecanoate
- fluorescein-derivatives of Necrostatin-3
- methyl 10-oxo-10-(Pyren-3-yl)decanoate
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?