Fontos dokumentumok
399337
Benzamide
purified by sublimation, ≥99.5%
Szinonimák:
Benzoic acid amide
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
tisztítva
sublimation
mp
125-128 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
funkcionális csoport
amide
phenyl
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PARP1(142)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)