Fontos dokumentumok
39579
2,5-Dimethyl-1,4-benzoquinone
≥98.0%
Szinonimák:
2,5-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-Dimethyl-p-quinone, 2,5-Dimethylbenzoquinone, 2,5-Xyloquinone, 3,6-Dimethyl-p-benzoquinone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0%
mp
123-125 °C
oldhatóság
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?