Merck
380997
Sigma-Aldrich
Rhenium(VI) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Rhenium trioxide
About This Item
Lineáris képlet:
ReO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
SMILES string
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)