Fontos dokumentumok
243590
Potassium perrhenate
99%
Szinonimák:
Potassium oxido(trioxo)rhenium, Potassium tetraoxorhenate(1-)
Teszt
99%
form
powder
törésmutató
n20/D 1.643 (lit.)
mp
550 °C (lit.)
sűrűség
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?