Merck
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
Szinonimák:
Rhenium dioxide
About This Item
Lineáris képlet:
ReO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.7% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES string
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)