Merck
10834
Sigma-Aldrich
Silicone oil AS 100
viscosity ~100 mPa.s,   neat(25 °C)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
törésmutató
n20/D 1.422
Minőségi szint
viszkozitás
~100 mPa.s, neat(25 °C)
sűrűség
0.995 g/cm3
Általános leírás
Silicone oil AS 100 is a segmenting fluid used in biomedical microdevices. It is viscous in nature.
Alkalmazás
Silicone oil AS 100 was used to study the compatibility of segmenting fluids for two phase flow applications in biomedical microdevices.
Tulajdonságok és előnyök
Especially good thermostability (−60-+200°C)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
518.0 °F
Lobbanási pont (C)
270 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 7(4), 269-272 (2006-01-13)
This paper evaluates the compatibility of segmenting fluids for two phase flow applications in biomedical microdevices. The evaluated fluids are chosen due to the variations in fluid properties and cost, while also reflecting their use in the recent literature. These