Fontos dokumentumok
357294
Indium
foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Indium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
foil
ellenállás
8.37 μΩ-cm
vastagság
0.25 mm
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- High sodium ionic conductivity in PEO/PVP solid polymer electrolytes with InAs nanowire fillers.: Explores the enhancement of ionic conductivity in polymer electrolytes through the incorporation of indium arsenide nanowires, offering significant implications for battery efficiency ( Devi et al., 2021).
- A Corrosion-Resistant and Dendrite-Free Zinc Metal Anode in Aqueous Systems.: Introduces a corrosion-resistant indium-containing anode design for aqueous batteries, which prevents dendrite formation and enhances overall battery safety ( Han et al., 2020).
Mennyiség
- 50 × 50 mm (approximately 4.6 g)
- 100 × 100 mm (approximately 18.4 g)
- 150 × 150 mm (approximately 41.4 g)
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.