Fontos dokumentumok
264067
Indium
wire, diam. 0.45-0.55 mm, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Indium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
wire
ellenállás
8.37 μΩ-cm
Átmérő
0.45-0.55 mm
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?