Fontos dokumentumok
334537
Potassium perruthenate
Szinonimák:
Potassium ruthenium oxide, Potassium ruthenium tetraoxide, Potassium tetraoxoruthenium
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
≥49.0% (gravimetric)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[K+].[O-][Ru](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Ru/q+1;;;;-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDFCRPAXZNYVJH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?