Fontos dokumentumok
326887
Aluminum
wire, diam. 0.58 mm, ≥99.99% trace metals basis
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
wire
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
Átmérő
0.58 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
50 m (approximately 35 g)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.